Refrigeradores de inmersión, FT Serie
Proveedor: JULABO GmbH
9650820 9650890 9650840 9650842 9650892 9650893
473-3005EA 2900 EUR
473-3005 473-3020 473-3306 473-0019 473-0020 JULA9650893
Refrigeradores de inmersión, FT Serie
Termostatos con circulación Sistemas de circulación cerrada Circuladores de enfriamiento
Los refrigeradores por inmersión FT se utilizan principalmente para enfriar los baños de recirculación de calefacción, o para enfriamiento rápido de líquidos hasta bajas temperaturas. Las unidades compactas y fáciles de usar se adaptan a diversas aplicaciones de enfriamiento.
  • Refrigeración eficiente con consumo reducido de energía
  • Fácil de mover por el laboratorio gracias a sus cómodas asas de transporte; los modelos FT900/902 más grandes tienen ruedas
  • Alternativa a la refrigeración con hielo seco o agua del grifo
  • FT402, FT902 y FT903 proporcionan control de temperatura mediante un teclado y tienen un sensor PT100 externo
  • Respetuoso con el medio ambiente, ya que no se desperdicia agua del grifo
Precaución: NOTA: Capacidad de enfriamiento a +20, −20, −40 y −80 °C.