Refrigerantes de recirculación, Serie FL
Proveedor: JULABO GmbH
9661006 9661012 9663012 9660003 9661017 9663017 9663025 9663040 9666025 9666040 9666070 9666110 9671017 9673017 9673025 9673040 9676025 9676040 9676070 9676110 9666200 9676200
461-3466EA 4865 EUR
461-3466 461-3467 461-3469 461-3465 461-3468 461-3470 461-3471 461-3472 461-3473 461-3474 461-3475 461-3476 461-3477 461-3478 461-3479 461-3480 461-3481 461-3482 461-3483 461-3484 461-0638 461-0639
Refrigerantes de recirculación, Serie FL
Termostatos con circulación Sistemas de circulación cerrada Circuladores de enfriamiento
Los refrigeradores compactos de diseño ergonómico tienen depósitos de acero inoxidable integrados con volúmenes grandes. Los modelos pueden ser de refrigeración por aire o por agua. Las aplicaciones incluyen el uso con rotavapores, autoclaves, recipientes de reacción y para la refrigeración rutinaria en el laboratorio. Todas las unidades tienen una pantalla LED de temperatura para el valor real/seleccionado integrada en un teclado a prueba de salpicaduras y agarres empotrados integrados en la carcasa para una fácil reubicación. La bandeja abatible sirve como compartimento para el manual de funcionamiento y otros documentos. La rejilla de ventilación extraíble facilita la limpieza del condensador. Las ranuras de ventilación se localizan en la parte frontal y posterior, lo que permite colocar las unidades directamente una al lado de otra. Los modelos FL2503 a FLW11006 tienen una función de aviso previo con control por sensor para señalar si el condensador está sucio y diagnóstico en línea con la función 'BlackBox'.
  • Rango de temperatura:  de −20 a +40 °C. El sistema de control de temperatura PID proporciona una estabilidad de temperatura de ±0,5 °C
  • Los equipos se llenan desde la parte superior, tienen una tapa protectora y un indicador de nivel muy visible
  • Los modelos que trabajan a una presión >1 bar muestran en pantalla la presión de la bomba y tienen un sistema de derivación de presión para ajustar la capacidad de la bomba
  • Alarmas ópticas y audibles para bajo nivel de líquido
  • La interfaz RS232 y la salida analógica de alarma se encuentran en el panel frontal para facilitar el acceso
Capacidad máxima de la bomba:
FL_00: 15 L/minuto, 350 mbar de presión
FL_01: 23 L/minuto, 1000 mbar de presión
FL_03: 40 L/minuto, 500 - 3000 mbar de presión
FL_06: 60 L/minuto, 500 - 6000 mbar de presión
Max. flow rate / max. pressure:
FL_00: 15 l/min, 350 mbar pressure
FL_01: 23 l/min, 1000 mbar pressure
FL_03: 40 l/min, 500 - 3000 mbar pressure
Certificaciones: Clase de protección IP conforme a IEC529: IP 21
Información de suministro: se entregan con dos adaptadores dentados para tubos. Para estos equipos se recomienda el uso de agua, mezclas de agua y glicol y líquido para baño térmico Julabo. Los modelos FL4003, FL4006, FLW4003, FLW4006, FL7006, FL11006, FL20006, FLW7006, FLW11006 y FLW20006 requieren una fuente de alimentación trifásica.
Precaución: Nota: capacidad de enfriamiento a 20, 0 y −10 °C.