Circuladores de alta temperatura, modelos Forte HT
Proveedor: JULABO GmbH
9800031 9800062 9800063 9800035 9800065 9800066
461-0171EA 13092 EUR
461-0171 461-0172 461-0173 461-0188 461-0189 461-0190
Circuladores de alta temperatura, modelos Forte HT
Termostatos con circulación Sistemas de circulación cerrada Circuladores de calentamiento
Los circuladores de alta temperatura se pueden utilizar para aplicaciones de temperatura de hasta 400 °C; las unidades proporcionan potentes capacidades de calentamiento para lograr tiempos de calentamientos más cortos y una compensación más rápida de reacciones endotérmicas. Entre las aplicaciones se incluyen el uso con reactores, autoclaves, columnas de destilación, instalaciones de miniplantas, plantas piloto e instalaciones de producción. Gracias al sistema de circuito cerrado, la oxidación es reducida y los olores y vapores desagradables no se escapan, incluso a altas temperaturas.
  • El calentamiento automático garantiza un calentamiento suave
  • Programador integrado con seis programas de 60 pasos para procesos dependientes de tiempo y temperatura
  • Volumen de llenado pequeño de sólo 2 litros; llenado a través de la zona de enfriamiento y con visualización del volumen de llenado iluminado en la unidad de control externa
  • La unidad de control externa e independiente con pantalla (LED) de indicación múltiple y la pantalla LCD con diálogo permite colocar a distancia el circulador HT y la unidad de control
  • El control de temperatura intelligent cascade control (control en cascada inteligente) proporciona resultados muy precisos con rapidez
Las unidades proporcionan un calentamiento automático y protección frente al agrietamiento para garantizar una larga vida útil del baño. Entre sus componentes se incluye una interfaz RS232/RS485, una conexión para un sensor PT100 externo y un sistema de aviso previo por si se sobrepasan los límites superior e inferior de temperatura. El sistema de llenado purga automáticamente el aire de las conducciones del liquido. Las unidades con denominación de modelo 'C.U.' están equipadas con una potente unidad de enfriamiento para la conexión al agua corriente. Esto permite aplicaciones de temperatura ya a 20 °C y un rápido enfriamiento.
Flujo máx. / presión máx.:
14 a 18 L/min, 0,8 a 1,2 bares
Certificaciones: Clase de protección IP conforme a IEC 60529: IP 31
Información para pedidos: Todas las unidades con interfaz RS232 pueden utilizar el software EasyTemp gratuito para su control por medio de un ordenador; el software se puede descargar gratuitamente. Si desea más detalles, póngase en contacto con VWR.
Precaución: Note: Dimensions shown above do not include separate control unit; W×D×H: 250×250×180 (mm).