VWR®, Baños para termostatos
Proveedor: VWR Collection
462-0263EA 1300 EUR
462-0263 462-0264 462-0265 462-0267 462-0268 462-0270 462-0269
VWR®, Baños para termostatos
Baños Baños de agua
Fabricados en acero inoxidable o policarbonato. Ideales para usarlos con los termostatos de inmersión VWR®. Para usar cuando la durabilidad del acero inoxidable o la transparencia del policarbonato son una ventaja.
  • Baños abiertos, ideales para el uso con termostatos de inmersión de VWR® o de otros fabricantes
  • Disponible en acero inoxidable o policarbonato
  • Sólidos y duraderos
  • Fáciles de limpiar
Nota: Los intervalos de temperatura que figuran a continuación se aplican únicamente cuando los recipientes se usan con termostatos de inmersión; se necesita un termostato de inmersión, pero no se suministra con el baño.