Baños de calibración
Proveedor: JULABO GmbH
9352628 9352627 9352514 9352508
461-0573EA 11365 EUR
461-0573 461-0572 461-0571 461-0570
Baños de calibración
Termostatos con circulación Sistemas de circulación abierta Circuladores de calibración
Los baños de calibración fueron diseñados para aplicaciones en laboratorios de calibración como ISO, DKD, NAMAS o UKAS y cumplen los requisitos de las normas DIN EN ISO 9001:2000. Las unidades tienen una cámara que mantiene un nivel constante de temperatura y que se puede utilizar para la calibración precisa de sensores de temperatura, instrumental de medición y termómetros según los patrones nacionales e internacionales. Los modelos refrigerados son adecuados para uso en rangos de temperatura entre −30 y +200 °C, y como baños de calibración para temperaturas entre 50 y 300 °C. Con el sensor referencia de precisión opcional se puede medir la temperatura de referencia. Los baños tienen control de temperatura PID en cascada para una mayor estabilidad de la temperatura interna y externa y un programador integrado con 10 etapas de programa.
  • Uniformidad de la temperatura de 0,005 a 0,03 K (según el modelo)
  • Cómoda pantalla VFD brillante que muestra 3 valores de temperatura simultáneamente
  • Bomba de presión y aspiración especialmente potente hasta 1,1 bar; con ajuste electrónico
  • Interfaz RS232 y conexión para sensor de referencia PT 100
  • Módulo electrónico (opcional) con conexiones analógicas para registrador de temperatura y dispositivo para ajuste inicial de valores
Max. flow rate/max. pressure:
22 to 26 L/min, 400 to 700 mbar (with electronically adjustable pump capacity)
22 to 26 l/min, 400 mbar to 700 mbar (with electronically adjustable pump capacity)
Precaución: Nota: Capacidad de refrigeración a +20; 0 y -20 °C