Recirculadores de refrigeración ultra baja
Proveedor: JULABO GmbH
9352755 9352753 9352752 9352756 9352793 9352791 9352790 9312681 9162681 9352755N150 9352755N 9352753N150 9352753N 9352752N150 9352752N 9352756N150 9352795N 9352796N 9352756N 9352793N 9352791N150 9352791N 9352790N150 9352790N
461-0496EA 24500 EUR
461-0496 461-1102 461-0495 461-0497 461-0500 461-0499 461-0498 461-0462 461-0404 461-0467 461-0459 461-1104 461-1103 461-0466 461-0458 461-0158 461-0465 461-1106 461-0460 461-0156 461-1105 461-0464 461-0468 461-0157
Recirculadores de refrigeración ultra baja
Termostatos con circulación Sistemas de circulación cerrada Circuladores de enfriamiento
Circuladores de refrigeración de temperatura ultra baja para calentamiento y enfriamiento. Las unidades son adecuadas para aplicaciones de temperatura externa con funcionamiento simultáneo dentro del baño. Las unidades proporcionan capacidades especialmente altas de calentamiento y enfriamiento para lograr tiempos de calentamiento y enfriamiento rápidos incluso para sistemas externos de volumen grande. Los modelos FP ofrecen un control de enfriamiento proporcional para garantizar un funcionamiento con menor gasto energético y para reducir la generación de calor al medio ambiente. Los modelosMore Product Information