Circuladores refrigeración/calefacción, serie CF
Proveedor: JULABO GmbH
9400330 9400331 9400341 9400340
461-3460EA 5200 EUR
461-3460 461-3461 461-3463 461-3462
Circuladores refrigeración/calefacción, serie CF
Termostatos con circulación Sistemas de circulación cerrada Circuladores de enfriamiento
Estos circuladores de refrigeración y calefacción compactos se pueden usar sobre la mesa de laboratorio o dentro de una campana y son ideales para controlar la temperatura de sistemas de destilación o para la instalación de miniplantas. Los cuatro modelos incluyen conexiones de bomba para control de temperatura externa y tienen sitio para colocar un depósito para controlar la temperatura de pequeños objetos directamente en el baño del circulador. Los equipos se pueden colocar junto a otros sistemas o directamente dentro de una campana dado que pueden operar a una temperatura ambiente máxima de +40 °C y tienen contrarefrigeración por aire.
Los modelos CF30/CF40 son ideales para aplicaciones de rutina:
Temperatura de funcionamiento hasta +150 °C con bomba de presión
Teclado a prueba de salpicaduras
Pantalla LED que muestra la temperatura, con control preciso de temperatura PID
Interfaz RS232 para conexión a PC
CF31 y CF41 son adecuados para aplicaciones exigentes. Las funciones son las mismas que las de CF30 y CF40 y, además:
Temperaturas de funcionamiento de hasta +200 °C con una potente bomba de presión y succión regulable electrónicamente
Pantalla VFD brillante y pantalla LCD interactiva con guía del usuario
Control de temperatura en cascada inteligente (ICC) con optimización automática y control de temperatura TCF
Interfaz RS232/RS485 para conexión a PC y conexión para sensor externo PT100
Programador integrado con 6 programas y 60 pasos por programa, calibración de tres puntos y aviso previo de nivel de líquido bajo
Capacidad máxima de la bomba:
CF30, CF40: 15 l/ minuto, 350 mbar de presión
CF31, CF41: 22-26 l/ minuto, 400-700 mbar de presión, 200-400 mbar de aspiración(capacidad de bomba ajustable electrónicamente).
Max. flow rate / max. pressure:
CF30, CF40: 15 l/min, 350 mbar pressure
Información de suministro: se entregan con adaptadores dentados. Hay disponible un módulo electrónico con conexiones analógicas para los modelos CF31 o CF41, como accesorio opcional.
Precaución: Nota: Capacidad de refrigeración a +20, 0, −20 y −30 °C.