Estándares de referencia de colores certificados
Proveedor: Lovibond Tintometer
134000 134010 134050 134060 134200 134160 134190 109720 134210 134140 134150 134170 134180 133991
633-0004EA 256 EUR
633-0004 633-0005 633-0006 633-0007 633-0012 633-0056 633-0059 633-0258 633-0013 633-0008 633-0009 633-0010 633-0011 TINT133991
Estándares de referencia de colores certificados
Normativas Patrones de espectroscopia
Para la calibración rutinaria de colorímetros y verificación de los datos de ensayos.
Se proporcionan materiales de referencia de colores certificados Lovibond® con plena trazabilidad según los estándares aceptados internacionalmente. Cada estándar se presenta en un frasco de 500 ml, con garantía de estabilidad de color de 12 meses y certificación plena, incluida la de MSDS. Los valores individuales pueden variar, pero estos se especifican siempre en el certificado de calibración que se proporciona con cada estándar.