Colorímetro Lovibond® Comparator 2000 con graduaciones de colores
Proveedor: Lovibond Tintometer
433280 433340 433320 433310 433330 433250 433300 433350
633-0022EA 2190 EUR
633-0022 633-0024 633-0023 633-0152 633-0153 633-0021 633-0151 633-0259
Colorímetro Lovibond® Comparator 2000 con graduaciones de colores
Colorímetros Kits de comparación
Disponibles para muchas de las escalas de color más usadas, estos kits suponen un cómodo método para ordenar la gama completa de los equipos necesarios. Cada sistema incluye.
  • Un instrumento de comparación visual que lleva los patrones de color y muestra al mismo campo de visión para obtener una coincidencia del color más exacta.
  • Una selección de patrones de color: filtros de cristal de color estable en discos de prueba, que han sido precalibrados para ofrecer lecturas directas en intervalos de medición establecidos.
  • Una fuente de luz de sobremesa