Recipientes de transporte Dewar, tipo B e B-E
Proveedor: KGW
1211 1212 1213 1214 1221 1222 1223 1224 1932 1933 1935
478-4301EA 280 EUR
478-4301 478-4302 478-4303 478-4304 478-0765 478-0766 478-0733 478-0767 KGWA1932 KGWA1933 KGWA1935
Recipientes de transporte Dewar, tipo B e B-E
Dewars y recipientes criogénicos
Vidrio borosilicato plateado, cubierta protectora de metal con revestimiento azul (B) o acero inoxidable (B-E). Para el almacenamiento y transporte de nitrógeno líquido, hielo seco y otros productos sensibles a la temperatura.
  • Diseño robusto
  • Incluye tapa aislada sujeta por dos clips de resorte
  • Con asa de aluminio
Nota de seguridad: Debe perforarse un pequeño orificio en la tapa si se va a almacenar hielo seco o nitrógeno líquido con la tapa colocada y fijada.
Safety note: A small hole must be drilled in the lid if dry ice or liquid nitrogen are toMore Product Information