Recipientes de transporte de nitrógeno líquido, Voyageur
Proveedor: Air Liquide
VOYAGEUR21 VOYAGEUR52 VOYAGEUR122 VOYAGEUR202
478-3311EA 835.06 EUR
478-3311 478-3312 478-3313 478-3314
Recipientes de transporte de nitrógeno líquido, Voyageur
Dewars y recipientes criogénicos
Especialmente diseñados para el transporte de productos biológicos.
  • Una sustancia porosa absorbe el nitrógeno líquido y conserva las muestras en su fase gaseosa
  • Los productos se transportan con total seguridad al eliminar el riesgo de derrame de líquidos
Models with Thermory mobile; temperature traceability system (datalogger).
Supplied with 2 canisters (except Voyageur plus).
Models with Thermory mobile; temperature traceability system.
Certificaciones: Los recipientes Voyageur cumplen las regulaciones internacionales en términos de transporte de sustancias peligrosas por tierra, aire o tren.
Información de suministro: Suministrados con 2 canisters (excepto Voyageur plus).