Recipientes Dewar, serie Agil
Proveedor: Air Liquide
AGIL052 AGIL12 AGIL1L2 AGIL22 AGIL32 AGIL62
478-3411EA 374.01 EUR
478-3411 478-3412 478-3413 478-3414 478-3415 478-3416
Recipientes Dewar, serie Agil
Dewars y recipientes criogénicos
Recipientes Dewar, acero inoxidable. Para múltiples aplicaciones que requieran un amplio rango de temperatura de trabajo: desde −200 hasta +200 °C.
Con asa lateral (Agil 0,5 a 1/L) y asa de transporte (excepto Agil 0,5).
* Filled with liquid nitrogen at 20 °C, 1013 mb, stationary container and closed lid.