Estaciones de trabajo para digestión de DQO según EPA, ISO o DIN
Proveedor: BEHR
B00218408 B00218409 B00218405 B00218406 B00218407
705-0030EA 12000 EUR
705-0030 BEHRB00218409 705-0027 705-0028 705-0029
Estaciones de trabajo para digestión de DQO según EPA, ISO o DIN
Digestores Estaciones de trabajo de mineralización
La determinación de DQO es un parámetro muy importante para las mediciones de aguas residuales. Las estaciones de trabajo Behr garantizan el análisis de DQO en estricto cumplimiento con las siguientes normas.
  • ISO 6060
  • DIN 38409 parte 41 (DQO >15 ppm)
  • DIN 38409 parte 43 (procedimiento abreviado de DQO)
  • DIN 38409 parte 44 (DQO 5 - 50 ppm)
Configuración de equipamiento para la digestión simultánea de 6 a 12 muestras de DQO.
Los sistemas de tipo 2 constan de los siguientes componentes:
- Regulador de temperatura/tiempo TRS 300 controlado por microprocesador con programa de DQO
- Termobloque de precisión CSB/E para recipientes RG2
- Marco de sujeción E/B para recipientes de muestras RG2 y baño de refrigeración KW/N con montaje para marco E/B
- Recipientes de muestras RG 2
- Condensadores refrigerados por aire LK 1 y soporte LS para condensadores LK
Los sistemas de tipo 3 son iguales que los de tipo 2, pero también tienen los siguientes componentes adicionales:
- Agitador magnético multiposición SM 12/N para montar el marco de recipiente E 12/B (sólo con PB-CSB 12/M)
- Conjunto de 12 barras magnéticas de agitación MRST 2 y bloques de ebullición SIST 100, 100 g
- Conjunto de 12 mangas para juntas cónicas estándar PTFE 29
- Trasnportador TS CSB para marco de recipiente E/B
- Estación de valoración manual HT 1, incluidos una bureta digital y un agitador magnético