Dispensador de frascos, EM-dispenser
Proveedor: HIRSCHMANN
9340200 9360200
613-3234EA 327 EUR
613-3234 613-3251
Dispensador de frascos, EM-dispenser
Dispensadores de la parte superior del frasco
En PP con pistón de cristal, de volumen variable, autoclavables.
  • Adecuados para soluciones acuosas no agresivas o medios orgánicos que no ataquen el polipropileno
  • Rueda micrométrica para un ajuste preciso
  • Certificados de conformidad
Información para pedidos: dispensadores EM-dispenser suministrados con rosca A32, 3 adaptadores (A28, A45, S40), 1 tubo de aspiración con junta roscada, 1 tubo de evacuación, número de serie y certificado de calidad.