Dispensador de frascos, ceramus®-classic
Proveedor: HIRSCHMANN
9310000 9311100 9320000 9321100 9330000 9331100 9340000 9341100 9350000 9351100 9360000 9361100 9310001 9320001 9330001 9340001 9350001 9360001
613-3219EA 362 EUR
613-3219 613-3221 613-3225 613-3226 613-3229 613-3230 613-3233 613-3235 613-3239 613-3240 613-3250 613-3252 HIRS9310001 HIRS9320001 HIRS9330001 HIRS9340001 HIRS9350001 HIRS9360001
Dispensador de frascos, ceramus®-classic
Dispensadores de la parte superior del frasco
De volumen fijo o variable, esterilizable en autoclave.
  • Rueda micrométrica para un ajuste preciso
  • Pistón de cerámica de óxido de aluminio
  • Certificados
Información para pedidos: Dispensadores ceramus®-classic suministrados con rosca A32, 3 adaptadores (A28, A45, S40), 1 tubo de aspiración con junta roscada, 1 tubo de evacuación, número de serie y certificado de calidad.