Dispensadores para botella, seripettor® / seripettor® pro
Proveedor: Brand
4720140 4720150 4720450 4720440 4720420 4720120
612-5625EA 202 EUR
612-5625 612-5626 612-3218 612-3217 613-1649 613-1648
Dispensadores para botella, seripettor® / seripettor® pro
Dispensadores de la parte superior del frasco
Volumen variable.
  • Cartucho dispensador reemplazable de bajo coste con junta: con cartucho dispensador de repuesto incluido
  • Dispensación semiautomática: el pistón cargado por resorte vuelve a llenar el cilindro tras la dispensación
  • Ajuste del volumen: la regleta dentada permite un ajuste rápido y exacto del volumen deseado
  • Se puede desmontar sin herramientas; limpieza y mantenimiento sencillos
  • seripettor® está diseñado para soluciones alcalinas, soluciones tampón y medios de cultivo, p. ej., medio nutritivo agar, hasta +60 °C; seripipettor®pro está diseñado para dispensar muchas soluciones ácidas, alcalinas y solución salina, así como disolventes o aceites esenciales
Los modelos seripettor® y seripettor® pro son dispensadores para botellas con un diseño especial que se ajusta a la mayoría de las botellas. Un muelle elevador permite un llenado automático. Cuando el cierre del pistón se desgasta, el usuario puede cambiar toda la unidad dispensadora rápidamente, sin herramientas (sin reparaciones caras).
Información para pedidos: los dispensadores se suministran con un tubo de descarga, un tubo de llenado, una unidad dispensadora de recambio y adaptadores de polipropileno (GL45/32 y GL45/S40).