Buretas digitales, Top Buret
Proveedor: EPPENDORF
4965000.017 4965000.025
613-3667EA 980 EUR
613-3667 613-3668
Buretas digitales, Top Buret
Buretas
De volumen variable.
  • Dispensación continua de 0,01 a 999,9 ml mediante rotación de las ruedas, en incrementos de 2,5 ml por rotación completa para el modelo Top Buret M y 5 ml por rotación para el modelo Top Buret H
  • Válvula de seguridad para un cebado sin pérdida de reactivos
  • El tubo de descarga se puede rotar 360° y ajustar vertical (10 - 200 mm) y horizontalmente (142 - 220 mm)
  • Conexión para tubo de secado (opcional)
  • Energía suministrada por pilas de larga duración con visualización del proceso de carga
Para una valoración volumétrica segura, sencilla, precisa y continua.
Información para pedidos: Se suministra con válvula de seguridad, tubo de llenado telescópico, (210 - 370 mm), tubo de descarga ajustable, tres adaptadores para roscas de botella de 32/38/40 mm de diámetro, dos micropilas y certificado de calidad.