Buretas digitales, solarus®
Proveedor: HIRSCHMANN
9392020 9392050 9392010
613-3255EA 1310 EUR
613-3255 613-3256 613-1476
Buretas digitales, solarus®
Buretas
De volumen variable.
  • Un panel solar integrado proporciona energía para compuestos electrónicos como la pantalla digital, de modo que ya no es necesario cambiar o cargar las pilas
  • Sistema de recirculación fácil de usar para una expulsión del aire sin pérdida de reactivos
  • Interfaz bidireccional RS232
  • Las piezas que están en contacto con los líquidos son autoclavables
  • Certificado de conformidad
Estas innovadoras buretas digitales, con células fotovoltaicas integradas y control manual, están diseñadas para una titulación exacta.
Información para pedidos: las buretas con rosca A de 45 se suministran con 3 adaptadores (A32, A38 y S40), un tubo de descarga, un tubo de llenado con cierre de rosca, número de serie y certificado de pruebas.