Máquinas de hielo seco, SnowPack
Proveedor: BURKLE
9805-0030 9805-0200
474-3110EA 363 EUR
474-3110 474-0057
Máquinas de hielo seco, SnowPack
Máquinas de hielo seco
SnowPack permite al usuario obtener una tableta de hielo seco a −79 °C en minutos, sin necesidad de tecnología complicada y sin electricidad. Se puede instalar en cualquier botella de CO₂ comercial.
  • Refrigerante ideal para el transporte
  • El hielo seco es inodoro y fácil de manejar