VWR®, pHmetros/°C y redox/°C, tipo bolígrafo pH10 y ORP15
Proveedor: VWR Collection
662-0121EA 108.66 EUR
662-0121 662-0126
VWR®, pHmetros/°C y redox/°C, tipo bolígrafo pH10 y ORP15
Medidores electroquímicos Medidores de pH
Es un instrumento sencillo y compacto diseñado para obtener resultados rápidos y exactos en un económico formato de bolígrafo. Idóneo para aplicaciones como agricultura, educación, lavado de fruta y verduras, piscinas, aguas residuales, blanqueado de pulpa y acuicultura.
  • LCD con pantalla gráfica, carcasa resistente al agua IP 67
  • Electrodos reemplazables
  • La memoria no volátil tiene capacidad para almacenar 50 conjuntos de datos (pH, temperatura, fecha y marca de tiempo)
  • Funcionalidad GLP para guardar y mostrar los últimos datos de calibración
  • Compensación automática de temperatura, calibración automática y reconocimiento de tampones
Garantía: 1 año (instrumento) / 6 mes (electrode).
Información para pedidos: Se suministra con 4× pilas LR44.