Fuentes de alimentación, serie EV2xx
Proveedor: CONSORT
EV2650 EV2310 EV3020 EV3020-CH EV3020-UK EV2310-CH EV2650-CH EV2650-UK
730-1139EA 934 EUR
730-1139 730-1122 730-1113 730-1114 730-1115 730-1123 730-1140 730-1141
Fuentes de alimentación, serie EV2xx
Fuentes de alimentación
Hay disponible una amplia variedad de fuentes de alimentación para aplicaciones de electroforesis, como la secuenciación de DNA, el enfoque isoeléctrico en base plana, los geles horizontales y verticales, la electroelución, la transferencia Western y la transferencia semiseca.
  • Método programable para todos los modelos con 9 programas distintos de 9 pasos
  • Funcionamiento controlado por temporizador o por voltios/hora: el microordenador finaliza automáticamente el proceso y se activa una alarma al completarse la cuenta atrás para el valor seleccionado
  • Cada modelo controla de forma constante el comportamiento de todos los parámetros para evitar que se agote el tampón en el tanque de electroforesis mediante la finalización del proceso en caso de producirse cambios anormales
  • Registro de datos: se almacenan hasta 3.600 valores de resultados (tensión, corriente y potencia, tiempo o voltios por hora), incluidos el número y el paso del programa
  • Todas las fuentes de alimentación se pueden controlar por ordenador mediante una serie de comandos especiales
Se pueden almacenar hasta nueve programas distintos (cada uno con nueve pasos) de los parámetros usados con frecuencia en la memoria no volátil para una recuperación posterior. Todas las unidades leen la tensión en incrementos de 1 V, la corriente en incrementos de 1 mA y la potencia en incrementos de 1 W. Cada paso puede recuperar el siguiente, lo que proporciona una función de varios pasos flexible para técnicas especiales. Los parámetros del paso en ejecución se pueden cambiar temporalmente sin interrumpir el proceso. Además, todos los modelos permiten la programación manual, la transición automática y la recuperación automática tras un fallo de potencia.
Información para pedidos: Se suministra con manual de instrucciones y cable de alimentación. Modelos EV232, EV233 y EV262 con tres pares extra de adaptadores de ²/₄ mm (E200).