Sistemas de electroforesis en gel horizontal grande, Owl™ A2 y A5
Proveedor: THERMO OWL SCIENTIFIC
A2-BP A5
730-0154EA 1660 EUR
730-0154 730-0103
Sistemas de electroforesis en gel horizontal grande, Owl™ A2 y A5
Sistemas de electroforesis Sistemas horizontales de electroforesis en gel
El sistema de gel horizontal Owl™ A2 es un sistema sencillo, cómodo y rápido para el análisis detallado de DNA/RNA en varias muestras. Está disponible con o sin puertos de intercambio de tampón. El sistema de geles grandes Owl A5 con recirculación integrado evita la formación de gradientes de pH e iónicos para conseguir resultado reproducibles de alta resolución y uniformes. El sistema Owl A5 resulta perfecto para desarrollos largos de geles, varios grupos de muestras o geles de ARN. También suprime la migración irregular, la distorsión de bandas o la disociación de moléculas de RNA glicosiladas dependientes del pH que puede tener lugar al producirse el agotamiento iónico.
  • Cada lado de la bandeja de gel transparente a UV se monta con un tope con juntas en los extremos, lo que proporciona un sellado hermético sin necesidad de cinta adhesiva
  • El sistema de nivelación en tres puntos garantiza la formación de una superficie plana
  • Las ranuras para los peines en la bandeja del gel están situadas para permitir desarrollar 2, 3 o 4 grupos de muestras de longitudes equivalentes en el mismo gel
  • Los peines compatibles con pipetas multicanal aceleran la transferencia de muestras y reduce la posibilidad de error en el orden de las muestras
Óptimo para el uso de pipeta multicanal.
Información de suministro: Cada sistema incluye la cámara de tampón con base de nivelación en tres puntos, tapa SuperSafe con cables de alimentación acoplados, bandeja de gel transparente a UV EasyCast con topes en los extremos y tres peines (1,5 mm de grosor de 16, 24 y 36 pocillos).