Cubetas de electroporación Plus
Proveedor: BTX
45-0124 45-0125 45-0126 45-0134
732-0020EA 249 EUR
732-0020 732-0021 732-0023 BTXI45-0134
Cubetas de electroporación Plus
Cubetas Cubetas de electroporación
Cubetas desechables de alta calidad para transfección disponibles en tres tamaños y compatibles con sistemas de electroporación.
  • Tres tamaños de cubetas, para cada aplicación
  • Incluye pipetas para una rápida y sencilla toma de la muestra esterilizadas por radiación gamma
  • Electrodos de aluminio pulido que reducen la frecuencia del arco voltaico
  • Las cubetas (sin tapón) son autoclavables
Las tapones redondos de las cubetas facilitan la apertura con una sola mano y están codificados por color para una rápida identificación de la muestra.