Electrodos, Genetrodes™
Proveedor: BTX
45-0113 45-0114 45-0115 45-0116 45-0117 45-0161 45-0162 45-0160 45-0163 45-0164
732-0010EA 548 EUR
732-0010 732-0011 732-0012 732-0013 732-0014 BTXI45-0161 BTXI45-0162 732-0933 BTXI45-0163 BTXI45-0164
Electrodos, Genetrodes™
Electrodos Electrodos de electroporación
Los Genetrodes™ son pares de electrodos de aguja reutilizables perfectos para aplicaciones de electroporación in vivo e in ovo, incluida la administración de fármacos y genes.
  • Cinco modelos para adaptarse al tamaño y la forma de la zona de electroporación
  • Cada modelo consta de un par de electrodos, ya sean rectos o en forma de L, con puntas de oro
  • Los electrodos se colocan dentro del tejido tras inyectar la molécula de interés, y se aplica un pulso de electroporación con el generador
  • El campo eléctrico generado por los Genetrodes™ hace que se formen poros transitorios en las células del tejido permitiendo la incorporación de las moléculas
  • Los Genetrodes™ se colocan en paralelo a una distancia predeterminada del tejido usando el soporte de Genetrode/Genepaddle
Generador compatible: ECM® 830, ECM® 2001
Gama de voltajes: 0 - 200 V cc
Intervalo de duración del pulso: 10 µs a 99 ms en PBS
Intervalo del número de pulsos: 1 a 99 (dependiendo del ajuste del voltaje y de la duración del pulso)
Separación de los electrodos del soporte de Genetrode™: 1 a 10 mm.
* Requiere el soporte de Genetrodes/Genepaddle, cables con terminal cuadrado y cable coaxial con banana.
Genetrode™ holder electrode gap: 1 - 10 mm range