Electrodos, Tweezertrodes™
Proveedor: BTX
45-0118 45-0119 45-0165 45-0166 45-0493
732-0015EA 1400 EUR
732-0015 732-0016 732-0934 732-0951 BTXI45-0493
Electrodos, Tweezertrodes™
Electrodos Electrodos de electroporación
Tweezertrodes™ are reusable, tweezer style electrodes for in vivo drug or gene delivery applications.
  • La separación entre los electrodos se pueda ajustar hasta un máximo de 2 cm, y dispone de un indicador del electrodo positivo
  • Electrodos de 7 mm o 10 mm a elegir
  • Hay disponibles Tweezertrodes™ de platino; solicite información
Tweezertrodes™ consist of a standard 11,5 cm long tweezer modified with stainless steel circular disc electrodes inserted at the tip. Following injection of the molecule of interest, the electrode discs grasp the target tissueMore Product Information