Evaporador rotativo tamaño grande Laborata 20 Safety Version
Proveedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
518-11100-00 518-15100-00
531-3411EA 0 EUR
531-3411 531-3415
Evaporador rotativo tamaño grande Laborata 20 Safety Version
Evaporadores Rotavapores
Evaporadores de gran escala hasta 20 L.
  • Pantallas digitales independientes y muy luminosas para todos los parámetros de destilación
  • Rampas programables individualmente
  • El soporte patentado del matraz de evaporación permite el uso por una sola persona
Controlador de vacío/temperatura incorporado
El sistema de llenado automático del baño de agua incorporado elimina el riesgo de trabajar en seco
Choice of different glassware assemblies:
Cassettes receptores patentados que evitan la rotura del material de vidrio y al mismo tiempo sirven de soporte autoestabilizado para el matraz
Los matraces receptores llevan de serie válvulas de vaciado de fondo reforzadas
Interfaz estándar RS232C para programar o monitorear el proceso de destilación
Selección de diferentes juegos de material de vidrio:
R: incluye un condensador ascendente, un matraz de evaporación de 20 L, un matraz de recepción de 10 L y está recomendado para destilaciones estándar
R Shorty: igual que el juego R, pero con un condensador 320 mm más corto. La capacidad de destilación es la misma. Resulta ideal para ensayos bajo campana o en lugares con altura restringida.
RC: incluye un condensador ascendente, un matraz de evaporación de 20 L, dos matraces de recepción de 10 L y está recomendado para destilaciones estándar.
RC Shorty: igual que el juego RC, pero con un condensador 320 mm más corto. La capacidad de destilación es la misma. Resulta ideal para ensayos bajo campana o en lugares con altura restringida.
A: incluye un condensador descendente, un recipiente de expansión, un matraz de evaporación de 20 L, un matraz de recepción de 10 L y está recomendado para disolventes que tienden a salpicar o crear espuma.
AC: incluye un condensador descendente, un recipiente de expansión, un matraz de evaporación de 20 L, dos matraces de recepción de 10 L y está recomendado disolventes que tienden a salpicar o crear espuma.
A2: incluye un condensador ascendente y uno descendente, un recipiente de expansión, un matraz de evaporación de 20 L, un matraz de recepción de 10 L, indicado para disolventes de bajo punto de ebullición y proporciona mayores índices de recuperación.
A2C: incluye un condensador ascendente y uno descendente, un recipiente de expansión, un matraz de evaporación de 20 L, dos matraces de recepción de 10 L, indicado para disolventes de bajo punto de ebullición y proporciona mayores índices de recuperación.
Laborota 20 control compact: Versión estándar
Laborota 20 control safety: Versión con protección contra implosión/explosión
- Matraz de evaporación de vidrio con recubrimiento de seguridad
- Campana protectora con cubierta de plástico transparente para todo el conjunto de material de vidrio
Both models have identical specifications but only the Laborota 20 safety comes with these safety features:
- Metal frame and safety glass guard hood covering the bath
- High-impact PMMA door covering the glassware assembly
- High-impact PMMA latching doors which cover the receiving flask cassettes