Rotary Evaporators
Proveedor: IKA
10004799 10004802 10004805
IKAA10004799EA 5860 EUR
IKAA10004799 IKAA10004802 IKAA10004805
Rotary Evaporators
Evaporadores Rotavapores
Rotavapores con baño calefactor integrado, funcionamiento seguro y sencillo, gracias a los controles ergonómicos frontales.
  • Todos los modelos tienen elevación motorizada y parada de seguridad
  • Visualización digital de la velocidad y visualización analógica de la temperatura del baño
  • La interfaz de infrarrojos transfiere datos del baño calefactor a la unidad de control
  • El baño calefactor digital con controlador con microprocesador puede emplearse con aceite o agua y posee asas de transporte integradas para más seguridad
  • Interfaz RS232 para funcionamiento remoto con PC mediante el software labworldsoft® (opcional), permite el funcionamiento en modo automático
A motorised lift with 140 mm stroke with 'safety stop' function - if the power cuts out the evaporator flask is automatically lifted out of the heating bath. Units can be programmed to reverse the evaporation flask's direction of rotation at intervals to assist the drying process. Temperature control of the heating bath is via a microprocessor controller.
Información de suministro: Se suministra con baño de aceite/agua, matraz de evaporación de 1 L (NS 29/32), matraz colector de 1 L (KS35/20) y conjunto de material de vidrio para condensación (excepto el paquete Flex, que se suministra sin material de vidrio).
Recuerde: se necesitan una fuente de vacío, una válvula de comprobación de vacío y un sistema de refrigeración, pero no se suministran. Para obtener asesoramiento e información, póngase en contacto con la oficina local de ventas de Avantor.
Precaución: * With transparent plastic coating
** Delivered only with bath, vapour tube, clamps for glassware and Woulf bottle. This package enables the customer to select the glassware set-up for their specific application.
See 'Glassware and accessories for rotary evaporators RV 10/RV 8' for details of glassware available for the Flex Package