Equipo de destilación y separación, behrotest® Kompact
Proveedor: BEHR
B00217712 B00217714 B00217716 B00217718 B00217720 B00217736 B00217706 B00217738 B00217741
705-0003EA 814 EUR
705-0003 705-0004 705-0005 705-0006 705-0007 BEHRB00217736 705-0000 BEHRB00217738 BEHRB00217741
Equipo de destilación y separación, behrotest® Kompact
Digestores Estaciones de trabajo de mineralización
Conjuntos completos de equipamiento para la preparación y la destilación para los análisis más comunes utilizados para muestras sólidas y acuosas.
  • Fáciles y cómodos de utilizar: todos los equipos se entregan ya montados en soportes con conexiones de tubos preinstaladas, así que ya no es necesario realizar tediosas tareas con pinzas y accesorios de montaje
  • Ahorro de espacio: todos los equipos están montados en una placa base compacta de 23×27 cm, incluidas las unidades para muestras dobles
  • Fiabilidad analítica: todos los componentes cumplen con las normas de procedimientos analíticos y de seguridad aplicables