Cabinas de seguridad microbiológica, clase II, MSC-Advantage™
Proveedor: Thermo Scientific
51025411 51025413 51028225 51028226
135-6834EA 11500 EUR
135-6834 135-6835 135-1327 135-1328
Cabinas de seguridad microbiológica, clase II, MSC-Advantage™
Vitrinas de gases y recintos Armarios de seguridad biológica
Esta cabina de seguridad biológica combina un diseño inteligente y una utilidad extraordinaria con las mejores opciones de capacidad de uso, fiabilidad y consumo energético. El diseño avanzado de las cabinas de seguridad biológica MSC-Advantage mejora el rendimiento y el mantenimiento generales, aumenta la seguridad y optimiza el servicio y la limpieza. Con tecnología avanzada de motor y flujo de aire interno, las cabinas MSC-Advantage ofrecen capacidad de servicio, funcionamiento y consumo energético óptimos. A máxima velocidad, los motores consumen un 60% menos de energía que las cabinas estándar. Para lograr un mayor ahorro energético, el control de velocidad inteligente reduce automáticamente la velocidad del ventilador al 30% al cerrar el cristal. Con esta tecnología se amplía la vida útil del filtro HEPA, al tiempo que se garantiza un entorno de trabajo estéril y se ahorra energía para minimizar los costes operativos.
  • El control por microprocesador de uso sencillo muestra datos de servicio, seguridad y operativos básicos
  • El exclusivo sistema de monitorización del factor de rendimiento informa del momento en que es necesario realizar el mantenimiento de la cabina
  • SmartPort™: método limpio, seguro y aprobado por TÜV para la disposición de cables y tubos de vacío por la parte lateral de la cabina de seguridad biológica
  • La bandeja de trabajo de acero inoxidable dividida y flexible es fácil de extraer para la limpieza y la esterilización en autoclave
  • Diseño ergonómico; parte frontal en pendiente que ofrece mayor comodidad y reduce el cansancio del usuario, menos ruido, amplia área de trabajo y cómodos reposabrazos
Los cristales delanteros de la gama de cabinas MSC-Advantage™ se introducen en la estructura, de modo que permiten un acceso completo a las superficies interiores superiores de los cristales. Además, todos los componentes extraíbles, incluidos los filtros HEPA, se pueden cambiar desde la parte delantera, de modo que se reduce el tiempo necesario para sustituir el filtro. Se utilizan componentes lisos en toda la cabina, de forma que prácticamente se eliminan los riesgos de lesiones durante los procesos habituales de limpieza, reparación y mantenimiento.
Certificaciones: Con certificación EN 12469 por TÜV Nord.
Información de suministro: precios de entrega, instalación y puesta en marcha disponibles previa solicitud. Hay disponibles otros accesorios y otras opciones. Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina de ventas local de Avantor.