Cabinas de seguridad microbiológica, clase II, Tipos EF y EF/B
Proveedor: CleanAir by Baker
NP0301104ARN NP1991104 NP1991105 NP1991106 NP1992104 NP1992106 NP0302104RN NP0302106RN NP0301105ARN
135-0719EA 0 EUR
135-0719 135-0058 135-0059 135-0060 135-0104 135-0105 135-1499 135-0723 135-0720
Cabinas de seguridad microbiológica, clase II, Tipos EF y EF/B
Vitrinas de gases y recintos Armarios de seguridad biológica
Las cabinas de seguridad microbiológica proporcionan una seguridad máxima para el usuario, el producto y el medio ambiente. Aptas para todas las aplicaciones de los sectores de la biología molecular, biotecnología, productos farmacéuticos e investigación médica.
  • La ventana se puede cerrar herméticamente, lo que es de suma importancia para la desinfección con gas
  • Todos los modelos cuentan con revestimiento exterior de epoxy y un interior de acero inoxidable
  • El filtro HEPA, diseñado para facilitar el mantenimiento, se reemplaza de manera sencilla, extrayéndolo del panel frontal
  • La función de alarma (velocidad inadecuada del aire o posición incorrecta de la ventana) se encuentra en la línea de visión directa del usuario
  • Filtro HEPA, eficacia de filtrado: 99,99% para las partículas de 0,3 µm de tamaño (tipo H14 conforme a EN 1822), prefiltro opcional (tipo G3 conforme a EN 779)
Fabricadas con materiales de alta calidad y funcionamiento extremadamente silencioso: nivel de ruido de ±56 dB(A). Son fáciles de limpiar; todos los modelos están equipados con una ventana que combina inclinación y deslizamiento con amortiguadores de la presión del gas. El modelo EF/B también está equipado con un prefiltro HEPA. Se puede almacenar perfectamente bajo la superficie de trabajo, lo que alarga la duración del filtro HEPA y aumenta la seguridad. El teclado de membrana está montado en el panel frontal para almacenar toda la información importante. Estos modelos cumplen todos los requisitos ergonómicos con reposabrazos integrados, aberturas en forma de V en la superficie de trabajo, reposa pies integrado y una pantalla frontal integrada.
Types EF and EF/B conform to EN 12469, type EF/B also conforms to DIN 12980 (2004-02)
Certificaciones: Tipos EF y EF/B conforme a EN 12469, tipo EF/B también conforme a DIN 12980 (2004-02).
Información de suministro: Delivery, installation and commissioning prices are available on request.