Vitrinas de gases de polvo, serie NEG
Proveedor: CleanAir by Baker
NP0530460 NP0530260 NP0530360 NP0530560 NP0530660 NP0531260 NP0531360 NP0531460 NP0531560 NP0531660
135-1518EA 6344 EUR
135-1518 135-1516 135-1517 135-1519 135-1520 135-1521 135-1522 135-1523 135-1524 135-1525
Vitrinas de gases de polvo, serie NEG
Vitrinas de gases y recintos Armarios de extracción
Las vitrinas de gases de polvo se utilizan donde se liberan polvos peligrosos, por ejemplo, al realizar el pesaje. Las vitrinas garantizan el máximo nivel de protección para el usuario y el ambiente. La carcasa está fabricada en madera contrachapada hermética, totalmente cubierta con una película de plástico blanco y una vitrina de vidrio endurecido.
  • El prefiltro y el filtro HEPA principal son eficientes y fáciles de sustituir
  • Funcionamiento muy silencioso
Certificaciones: Filtro HEPA: H14 se adecúa a la normativa EN 1822.
Información deMore Product Information