Armario para cilindros de gas, tipo 30, G-CLASSIC-30
Proveedor: asecos
30651001 30663001 30673001 30685001 30686001
135-1826EA 3735 EUR
135-1826 135-1829 135-1832 135-1835 135-1837
Armario para cilindros de gas, tipo 30, G-CLASSIC-30
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Armarios de seguridad FWF-30 ignífugos para el almacenamiento conforme con la normativa de materiales peligrosos en áreas de trabajo según DIN EN 14470-1.
  • Fácil instalación de equipos y tuberías - gran altura interior (1890 mm) y ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
  • Posibilidad de acceso por la parte superior del armario
  • Sin uso no autorizado - puertas bloqueables con cerradura de cilindro (aptas para sistemas de cierre)
  • Ángulo de apertura de la puerta máx. 180°
  • Rápida puesta en funcionamiento - conductos de aire integrados listos para la conexión a un sistema de extracción técnica, ventilación completa y uniforme del interior del armario de abajo a arriba
30 minutes fire rated
Furnace tested (type tested)
GS approval, CE conformal
Labelling in accordance with EN 14470-2
Certificaciones: Resistencia al fuego durante 30 minutos
Probado en horno (tipo probado)
Aprobación GS, conformidad CE
Etiquetado de acuerdo con EN 14470-2
Información de suministro: No incluye conexión a ventilación (disponible a petición), conexión de drenaje ni equipo para utilizar una grúa, montacargas ni ningún otro equipo de transporte.
El equipo asecos se entrega de serie en un palet antideslizante. No obstante, en vista del peso y de la fragilidad relativa de este producto (un impacto puede dañar todo el armario de forma irreparable si las paredes se agrietan), es aconsejable seleccionar el servicio de entrega en el lugar de la instalación, es decir, en la ubicación exacta del laboratorio donde se va a utilizar el armario. En función de la lista de comprobación (que se confirmará en el momento de preparación del presupuesto) y la selección de la opción de entrega en el lugar de la instalación, los agentes de entrega especializados utilizarán un equipo de manipulación adaptado para instalar el equipo de forma correcta. La entrega en el lugar de la instalación garantizará que se cumplen las condiciones necesarias del equipo.