Sistema de filtro de aire recirculante y unidades de extracción
Proveedor: asecos
17177 17178 24315 24732 18568 14218 14220 16454
135-1803EA 951 EUR
135-1803 135-1804 135-1806 135-1807 135-1805 135-1699 135-1934 135-1802
Sistema de filtro de aire recirculante y unidades de extracción
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Sistema de filtrado de aire de recirculación UFA.20.30
Evita las complejas penetraciones en paredes, techos y tejados y los costosos sistemas de extracción. Captura segura de los vapores que se escapan en el punto en que se liberan o se producen.
Alta flexibilidad en la elección del lugar de instalación
Protección personal activa mediante la captura segura de vapores nocivos con retención en el sistema de filtrado
Ruido muy bajo, ~39 dB(A)
Cumple con ATEX: CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
La carcasa de chapa de acero laminada en plástico
Con un sistema de filtro multietapa y un cable de alimentación
Incluyendo la extracción y el control de los filtros probados por el VDE
Alarma óptica y acústica, incluyendo un contacto de alarma libre de potencial
Dimensiones W×D×H: 305×555×210 mm
El sistema de filtro de aire de recirculación enchufable UFA.20.30 es capaz de retener permanentemente los vapores de disolventes (hidrocarburos) hasta una saturación del filtro de más del 99,999%, en condiciones normales de funcionamiento, así como para un accidente simulado en el armario de almacenamiento de seguridad.
También se dispone de una versión especial del sistema de filtro de aire recirculante UFA.20.30-AUS para satisfacer las condiciones de presión y los flujos volumétricos de los armarios de almacenamiento de seguridad con un pequeño volumen interno. Puede instalarse en un soporte de pared o en una unidad de vivienda conveniente.
Unidades de extracción
Listo para enchufar, de fácil y rápida instalación. Ventilación técnica segura y aprobada de los armarios de seguridad para un cambio de aire de hasta 120 veces.
Captura segura de los vapores y gases que se escapan en el punto en que se liberan o se producen.
Muy poco ruido, ideal para la instalación directa en el lugar de trabajo
Con el cable de conexión y el cable de alimentación
Accesorio de conexión 75 NW
Dimensiones W×D×H (mm): 200×400×200
Cumple con ATEX: CE II 3/-G c T4
Sin control del aire de extracción: El LED verde se apaga en caso de fallo de alimentación
Con control del aire de extracción: Detector de fugas de presión integrado, el LED verde se apaga en caso de fallo y el LED rojo se enciende
Para la instalación en una pared: Incluye consolas de instalación, manguera flexible, abrazaderas y material de instalación
Las unidades de extracción de los armarios bajo mesa están especialmente diseñadas para las condiciones de presión y los flujos volumétricos de los armarios de almacenamiento de seguridad con un volumen interno pequeño.
A special version of the recirculating air filter system UFA.20.30-AUS is also available to meet the pressure conditions and volumetric flows of safety storage cabinets with a small internal volume. It can be installed on a wall bracket or in a convenient housing unit.
Ready to plug-in, easy and quick installation. Safe and approved technical ventilation of safety storage cabinets for up to 120-times air change.
Safe capturing of escaping vapours and gases at the point where they are released or produced.