Sistemas de estanterías, cromadas
Proveedor: Metro International
A336C AA336C A346C AA346C A356C AA356C A436C AA436C A446C AA446C
132-3921EA 616 EUR
132-3921 132-3922 132-3923 132-3924 132-3925 132-3926 132-3927 132-3928 132-3929 132-3930
Sistemas de estanterías, cromadas
Mobiliario Estantes
Sistema de estanterías modulares flexibles y resistentes. Montaje fácil y rápido para adaptarse a las necesidades individuales. Gracias a un mecanismo especial de encastre, las estanterías pueden ajustarse verticalmente en tan sólo unos minutos, sin el uso de herramientas, pero proporcionando un soporte seguro y fiable. Las estanterías pueden unirse para aumentar el tamaño básico o bien pueden montarse independientemente.
  • Montaje rápido y sencillo para adaptarse a las necesidades individuales
  • Cada unidad consta de cuatro estantes
  • Altura: 1600 mm
  • Capacidad de carga: aprox. 1000 kg (aprox. 250 kg por estante)
Fabricadas con acero chapado en cromo de alta calidad.