Sistemas de estanterías, Metromax
Proveedor: Metro International
MX74P/MX1848G MX74P/MX1860G MX74P/MX2460G
132-3902EA 1408 EUR
132-3902 132-3903 132-3907
Sistemas de estanterías, Metromax
Mobiliario Estantes
Construcción de polímero resistente, bordes fabricados en acero inoxidable.
  • Con 4 estantes ajustables y fáciles de limpiar
  • Capacidad de carga: desde 270 kg a 360 kg, dependiendo del tamaño de la estantería