Sistemas de estanterías Quick, MetroMax Q
Proveedor: Metro International
MQ74PE/MQ1836G MQ74PE/MQ1848G MQ74PE/MQ1860G MQ74PE/MQ1872G MQ74PE/MQ2448G MQ74PE/MQ2460G MQ74PE/MQ2472G
132-3909EA 838 EUR
132-3909 132-3910 132-3911 132-3912 132-3914 132-3915 132-3916
Sistemas de estanterías Quick, MetroMax Q
Mobiliario Estantes
Fáciles de montar con un sistema de enganches a presión, que no requiere herramientas.
  • La altura de los estantes se puede cambiar en unos minutos
  • Se suministran con 4 estantes
  • Capacidad de carga: de 270 a 360 kg, dependiendo del tamaño del sistema de estanterías
Acero recubierto en plástico, resistente a la corrosión.