Mesas de pesaje para microbalanzas y balanzas analíticas
Proveedor: Sartorius Balances
YWT03 YWT09
611-1131EA 2590 EUR
611-1131 611-1702
Mesas de pesaje para microbalanzas y balanzas analíticas
Mobiliario Mesas
Las microbalanzas y las balanzas analíticas de alto rendimiento deben colocarse en un ambiente en el que las interferencias debidas a la vibración sean mínimas para proporcionar una estabilización rápida de la lectura. La mesa de pesaje YWT09 cuenta con un marco robusto con una inserción en plancha de granito.
  • Superficies fáciles de limpiar
  • Tiempos rápidos de estabilización
Información para pedidos: Assembly is not included.