Bomba de fuelle Accuro
Proveedor: Dräger
6400000 6400260
151-3130EA 473 EUR
151-3130 151-3141
Bomba de fuelle Accuro
Detectores de gas
Bomba ergonómica para uso con tubos de corta duración.
  • Funcionamiento con una sola mano
  • Contador de pulsaciones e indicador del volumen de la pulsación
  • Fabricada con material sintético sólido