Mecheros Bunsen, con llave de punzón, 1300 °C
Proveedor: BOCHEM
7330 7340 7330F
451-0003EA 125 EUR
451-0003 451-0004 BOCH7330F
Mecheros Bunsen, con llave de punzón, 1300 °C
Calentadores Mecheros de gas
Versión DIN 30665, latón niquelado.
  • Temperatura máxima 1300 °C
  • Con llama piloto, regulación de aire y válvula de aguja
  • Admite tubos de 10 mm Ø
Altura: 160 mm
Diámetro del cabezal: 13 mm