Mecheros
Proveedor: USBECK Laborgeräte
1020 1021 1220 1221 1031/1 1030/1 1231/1 1230/1
451-1335EA 51.5 EUR
451-1335 451-1325 451-1365 451-1355 451-1320 451-1330 451-1350 451-1360
Mecheros
Calentadores Mecheros de gas
Versión DIN.
  • Con regulación de aire y llama piloto interior
Información para pedidos: Supplied without safety base, this needs to be ordered separately.