Placas calefactoras
Proveedor: Cole Parmer
04807-80 04807-70 04807-66
STUA04807-80EA 2180 EUR
STUA04807-80 STUA04807-70 STUA04807-66
Placas calefactoras
Calentadores Placas calefactoras
Placa superior cerámica o placa superior de aleación de aluminio/silicona.
  • Luz de advertencia de calor que parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C
Cerámica: excelente resistencia química, fácil de limpiar y permite alcanzar mayor temperatura.
Aleación de aluminio: alcanza temperatura rápidamente, económico.