Dispersador, T 25 digital ULTRA-TURRAX®
Proveedor: IKA
3725000 3725003 3725002 3725001
431-0176EA 2750 EUR
431-0176 431-0178 431-0177 IKAA3725001
Dispersador, T 25 digital ULTRA-TURRAX®
Homogenizadores Homogeneizadores de sobremesa
Aparato de dispersión para volúmenes de 1 a 2000 ml. El homogeneizador T 25 es ideal para aplicaciones como la homogenización de muestras de aguas residuales para uso en reactores de laboratorio, tareas de dispersión en vacío/presión y preparación de muestras en diagnósticos médicos.
  • Pantalla digital para un control preciso de la velocidad definida y la real.
  • Amplia selección de herramientas de dispersión que encajan con su aplicación
  • Las configuraciones establecidas de rotor - estator proporcionan resultados uniformes
  • Protección del motor contra sobrecargas
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.
Certificaciones: Clase de protección de IP según DIN EN 60529: IP 20
Información para pedidos: Se suministra sin accesorios, solicítelas por separado.