Dispersadores, Polytron® PT 1200 E y PT 1300 D
Proveedor: KINEMATICA
11010030 11010028 11010025 11010027 11010031 11010039
431-1321EA 3350 EUR
431-1321 431-0138 431-0049 431-0158 431-0159 431-0136
Dispersadores, Polytron® PT 1200 E y PT 1300 D
Homogenizadores Homogeneizadores Portátiles
Funcionamiento manual, volúmenes de 0,1 a 250 ml. Para dispersar, homogeneizar, emulsionar, suspender, rotura celular, mezclar.
  • Acoplamiento rápido para cambio rápido de agregados dispersantes
  • PT 1300 D puede ser controlado remotamente mediante un PC con software KIN y conexión vía USB o RS232
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 20
Certificaciones: Clase de protección de IP según DIN EN 60529: IP 20
Información de suministro: Incluye motor de bajo voltaje con transformador de seguridad. Los útiles de dispersión y accesorios seMore Product Information