VWR®, Pistilos de un solo uso, microtubos y motor inalámbrico para mezclar pelets
Proveedor: VWR Collection
431-0094EA 219 EUR
431-0094 431-0095 431-0096 431-0098 431-0099
VWR®, Pistilos de un solo uso, microtubos y motor inalámbrico para mezclar pelets
Homogenizadores Homogeneizadores Portátiles
Las manos de mortero y los microtubos están fabricados en polibutilentereftalato (PBTP) en una sala limpia de clase 10000, ISO 7, M5.5. Diseñados para homogeneizar células y tejido vegetal o para la resuspensión de proteínas y microgránulos de ADN. Se puede utilizar un motor a pilas (opcional) con las manos de mortero y los microtubos. Las manos de mortero miden 75 mm de longitud.
  • Exentas de ADNasa, ARNasa y pirógenos
  • El agarre estriado facilita la rotación de la mano de mortero sin deslizamientos, incluso cuando se utiliza con guantes
  • El motor ligero reduce la fatiga de la mano
  • El movimiento de vortex de alta velocidad de los motores homogeniza por completo el tejido celular o los microgránulos en cuestión de segundos
Información de suministro: Las manos de mortero y los microtubos están envasados individualmente. El motor opcional se suministra con un adaptador para manos de mortero y dos pilas AA.