Útiles de dispersión desechables, para T 10 basic, T 18 digital y T 25 digital
Proveedor: IKA
3452400 20002075 20002076 3452100 3452200 3452300
431-0016EA 345 EUR
431-0016 431-0201 431-0202 431-0217 431-0216 431-0218
Útiles de dispersión desechables, para T 10 basic, T 18 digital y T 25 digital
Homogenizadores Herramientas de dispersión
Los útiles de dispersión desechables de plástico son ideales para aplicaciones en las que se debe evitar por completo la contaminación cruzada. Los útiles de dispersión se pueden tirar después del  uso o se pueden reutilizar varias veces en aplicaciones que lo permitan, tras una limpieza exhaustiva. Son ideales para homogeneizar muestras de tejidos y especialmente adecuados para el análisis de PCR.
  • Fáciles de usar y autoclavables
  • Los plásticos utilizados han recibido la autorización FDA
  • El material resistente de plástico se puede utilizar en
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo S18D-10G-KS S10D-7G-KS-110 S10D-7G-KS-65 S25D-14G-KS S25D-10G-KS S18D-14G-KS
Adecuado para instrumentos de dispersión T 18 digital T 10 basic T 10 basic T 25 digital T 25 digital T 18 digital
Environmentally Preferable
Estator Ø 10 mm 7 mm 7 mm 14 mm 10 mm 14 mm
Rotor Ø 6,75 mm 4,8 mm 4,8 mm 9,5 mm 6,75 mm 9,5 mm
Velocidad periférica 8,5 m/s 7,5 m/s 7,5 m/s 12 m/s 8,5 m/s 12 m/s
Profundidad de inmersión 15 - 85 mm 20 - 90 mm 20 - 45 mm 15 - 85 mm 15 - 85 mm 15 - 85 mm
Intervalo de capacidad 10 - 100 ml 1 - 40 ml 1 - 20 ml 10 - 500 ml 10 - 100 ml 10 - 500 ml
Longitud del eje 150 mm 110 mm 65 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Materiales en contacto con el medio Policarbonato (PC), Polietereter cetona (PEEK) Polycarbonate (PC), Polysulphone (PSU) Polycarbonate (PC), Polysulphone (PSU) Polycarbonate (PC), Polyetheretherketon (PEEK) Polycarbonate (PC), Polyetheretherketon (PEEK) Polycarbonate (PC), Polyetheretherketon (PEEK)
Max. temperature 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C