Útiles de dispersión para POLYTRON® PT
Proveedor: KINEMATICA
11030042 11030060 11030030 11030012 11030031 11030062 11030004 11030265 11030299 11030302S
431-0055EA 2110 EUR
431-0055 431-0057 431-0053 431-0051 431-0054 431-0058 431-0142 431-0228 KINE11030299 KINE11030302S
Útiles de dispersión para POLYTRON® PT
Homogenizadores Herramientas de dispersión
Designación: EC, versión EasyClean para una limpieza o esterilización más sencilla (estándar)/2, rotor/estator con 1 fila de dientes cada uno.
Información para pedidos: Todos los grupos de dispersión están disponibles sobre pedido; consúltenos.