Tubos desechables, para unidad para tubos ULTRA-TURRAX®
Proveedor: IKA
3703000 3703300 3699500 3699600 3700500 3700600 3703200 3699700 3699800 3701500 3701600 3701700 3703100 20003207 3700701 10013007
431-2892EA 240 EUR
431-2892 431-2893 531-0480 531-0481 531-0477 531-0478 531-0469 531-0482 531-0483 531-0491 531-0492 531-0493 431-0135 IKAA20003207 IKAA3700701 IKAA10013007
Tubos desechables, para unidad para tubos ULTRA-TURRAX®
Homogenizadores Homogeneizadores de sobremesa
Los tubos ST-20 y ST-50 constan de tubo, dispositivo de agitación y cierre.
  • Ideal para mezclar, agitar y extraer
  • Adecuados para preparar suspensiones de muestras de suelos y pruebas de solubilidad para fármacos
  • Tubos de volumen de 20 y 50 ml
Los tubos DT-20 y DT-50 constan de tubo, dispositivo de dispersión y cierre.
Ideal para dispersiones, homogeneizaciones y suspensiones
Adecuados para uso farmacocinético, estudios de metabolismo y diagnósticos
Tubos de volumen de 20 y 50 ml
Los tubos BMT-20-G y BMT-50-G con bolas constan de tubo, bola (G=vidrio) y cierre.
Ideal para molido seco de muestras secas y frágiles (por ejemplo, caolín, yeso, pigmentos coloreados y pastillas)
Adecuados para macerar células y procesar materiales mezclados con fluidos
Tubos de volumen de 20 y 50 ml
Información para pedidos: Other tubes are available, including sterile versions (denoted as gamma) and tubes with pierceable membrane (M) closures for dosing and sampling.