Homogeneizadores de laboratorio, triturador
Proveedor: IUL Instruments SA
475 420 500 520 470 400
710-0103EA 2074 EUR
710-0103 710-0101 710-0104 710-0105 710-0102 710-0100
Homogeneizadores de laboratorio, triturador
Homogenizadores Homogenizadores de palas
Los homogeneizadores/trituradores de laboratorio incluyen dos palas para la homogenización uniforme de muestras para el análisis microbiológico. Se pueden utilizar con alimentos y fármacos. Las palas imprimen impulsos al contenido de la bolsa de muestras esterilizadas, homogeneizando de manera eficiente la muestra con el diluyente. Tras un corto periodo de tiempo se genera una solución, con todos los microorganismos que se van a analizar, sin producir calor. La versión 'Panoramic' incorpora un visor de vidrio para poder examinar el desarrollo de la operación.
  • No existe riesgo de