Homogeneizadores para laboratorio Stomacher® 80
Proveedor: Seward (FermionX)
0080/000/EU 0080/000/EU/M
432-3110EA 2970 EUR
432-3110 432-3155
Homogeneizadores para laboratorio Stomacher® 80
Homogenizadores Homogenizadores de palas
Los homogenizadores de laboratorio Stomacher® ofrecen mezclas y homogeneizaciones rápidas para una amplia variedad de muestras de laboratorio. Las máquinas Stomacher® funcionan por la acción de palas gemelas oscilantes sobre la muestra contenida en el interior de una bolsa de plástico estéril.
  • 3 años de garantía, 10 años de servicio y repuestos
  • La contención segura de la muestra en una bolsa de plástico estéril evita la contaminación cruzada
  • Recuperación mejorada de organismos
  • Ejecución automática con manos libres
  • Cuenta regresiva del tiempo de procesamiento
  • Velocidad de paleta programable y ajuste de tiempo
Stomacher® 80 microBiomaster, intervalo de muestra de 250 µl a 80 ml: Stomacher® 80 microBiomaster incorpora un mecanismo de puerta ajustable que reduce o aumenta el espacio de las palas entre la muestra y la puerta durante el procesamiento. Esto permite al usuario ajustar la presión de mezclado girando el cómodo mando de la puerta mientras la máquina está en funcionamiento.
Stomacher® 80 Biomaster, intervalo de muestra de 5 a 80 ml:
El uso de Stomacher® 80 Biomaster está muy extendido en biociencia y sanidad para el procesamiento de una gran variedad de muestras, desde tejido vegetal y animal a caolín. La muestra permanece dentro de una bolsa de plástico estéril en todo momento, lo que lo hace perfecto para el procesamiento de muestras con riesgo biológico. Esto impide la liberación de aerosoles en el laboratorio y la contaminación cruzada de las muestras. La máquina compacta se adapta con total comodidad dentro de cabinas de seguridad.
Compacta, lo que permite ahorrar espacio
Sistema de preparación versátil para aplicaciones de ciencias de la vida
Maximiza la extracción y mejora 5000 veces la recuperación y viabilidad celular
Procesamiento de muestras sin diluyente
The Stomacher® 80 Biomaster is widely used in bioscience and healthcare for processing a range of samples from plant and animal tissue to china clay. It is ideal for processing samples of a biohazardous nature as the sample is contained in a sterile plastic bag at all times. This prevents aerosol release into the lab and cross-contamination of samples. The compact machine fits conveniently into safety cabinets.
Información de suministro: Se suministra la unidad completa con dos enchufes: UE y RU.