Termohigrómetros de bolsillo, testo 608
Proveedor: Testo
0560.6081 0560.6082
620-3663EA 90 EUR
620-3663 620-1660
Termohigrómetros de bolsillo, testo 608
Higrómetros Termohigrómetros digitales
El termohigrómetro testo 608-H1 mide de forma ininterrumpida la humedad, la temperatura y el punto de condensación. El modelo 608-H2 es un higrómetro con función de alarma mediante LED para indicar de forma precisa el momento en el que se superan los límites.
  • Cálculo del punto de condensación y pantalla de valores máximos y mínimos
  • La condensación no afecta al sensor de humedad
  • Alarma LED si se exceden los límites (solo para 620-1660)
  • Precisión ±1,0 dígito @ 25 °C
Td: punto de condensación
Weight: 168 g
Información de suministro: Supplied with a nine volt battery for one year of use, and a factory-calibration protocol (620-1660).